Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedstragt 'ARNOLD' med låg, V2.0
Artikelnummer. 17828743 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Stopper nummer:
GL45
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stopper nummer Pakningsstørrelse
17828743 GL45 Hver
1 options
Artikelnummer. 17828743 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 317636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 DKK
    1166.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 103.49 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Den stærke sikkerhedstragt ARNOLD V2.0 med låg opfylder de højeste krav til sikker bortskaffelse af farligt flydende affald.
Sikkerhedstragten ARNOLD V2.0 med låg fås til forskellige beholdergevind. For at kunne producere på en miljøvenlig og økonomisk måde, leverer vi individuelle varianter med en gevindadapter, som ikke har indflydelse på tragtens funktionalitet eller sikkerhed.
  • Tætningsring indbygget i tragtens hængslede låg forhindrer udslip af giftige eller eksplosive gasser
  • Fremstillet af højkvalitets HDPE-materiale for maksimal stabilitet og holdbarhed
  • Hængslet låg med tætningsring til lukning, når tragten ikke er i brug
  • Optimeret sigte til fangst af større partikler og til deponering af laboratorieflasker
  • Forbedret stænkskærm med integrerede luftkanaler for at forhindre bobledannelse
  • Individuelt afkortelig sikkerhedslanse til ren dræning af flydende affald
  • Alle væsentlige komponenter er aftagelige for nem rengøring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Materiale HDPE
Farve Blå, hvid
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af flydende og flygtigt affald
Diameter (metrisk) skive 200 mm (tragt)
Til brug med (udstyr) Bortskaffelsesbeholdere
Inkluderer Tragt med låg, stænkskærm, 2 aftagelige sigte
Stopper nummer GL45
Produkttype Sikkerhedstragt