Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ Jackson Safety™ V30 Nemesis™ Amber briller
Linsefarve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Overholder: EN166:2001 1F for sikkerhed
- Overholder: EN166:2001 niveau F for slagfasthed
- Overholder: EN166:2001 klasse 1 for optisk klarhed
- 99% UVA/UVB beskyttelse
- Designet til at være behageligt at have på i lange perioder med bløde stænger og nakkesnor
- Økonomisk øjenværn for arbejdere og besøgende
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN166:2001 1F for sikkerhed, EN166:2001 niveau F for slagfasthed og EN166:2001 klasse 1 for optisk klarhed. |
| Linsebelægning | UV-behandlet |
| Linsefarve | Ravgul |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Se klarere i svagt lys eller mørkere forhold, når du arbejder med præcisionsopgaver |
| nr. pr. pakke | 12 Pk. |
| Vægt (metrisk) | 0.324 kg |
| Materiale | Plast |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Plast |
| Vis mere |