Få mere at vide
BTX™ Sikkerhedskuppel til elektroporationskuvetter
Beskrivelse
- Safety dome sættes direkte i generatoren
- Plads til to kuvetter
- Sikkerhedsgyngeskjold sikrer kuvetter i holderen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Elektroporation |
| Til brug med (udstyr) | BTX Gemini SC Elektroporator |
| Produkttype | Sikkerhedsstandere |
| Spænding | 3000 VDC, 250 VAC |
| Oversigt | Safety Dome til Gemini SC |
| Inkluderer | Kun sikkerhedsdome |
| Driftstemperatur (engelsk) | 41 °F til 104 °F |
| Pulslængdeområde | 10μ sek. til 10 sek. |
| Driftstemperatur (metrisk) | 5 °C til 40 °C |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |