Få mere at vide
Slice™ Sikkerhedsskærering
Artikelnummer. 16413649
Skift visning
Farve:
Sort/orange
Artikelnummer. Farve
16413649 Sort/orange
1 options
Artikelnummer. 16413649 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 DKK
    94.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.22 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Slice™ Safety Cutter Ring tilbyder præcision og kontrol gennem en mikrokeramik finger-friendly™ klinge, der bevæger sig med brugerens fingre.
  • Komfortabel silikonering glider på spidsen af begge pegefinger
  • Ideel til papir, pakningstape og clamshell-emballage
  • Medfølgende silikone adapterring sikrer, at den passer til alle. For større fingre, fjern adapteren.
  • Udstyret med en finger-friendly™ klinge, skærer Safety Cutter Ring effektivt, men er sikker at røre ved.
  • Reducerer gentagne belastningsskader
  • Klingetype: Mikrokeramisk klinge
  • Slidstærkt nylonhåndtag med aftagelig silikoneforing
  • Ambidextrous design
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk klinge
  • Kemisk inert klinge ruster aldrig
  • 100 procent zirconiumoxid klinge
Tekniske data
Produkttype Mikrokeramisk kniv
Længde (engelsk) 1,06 tommer
Længde (metrisk) 27 mm
Materiale GFN, Silikone, Zirconium Oxide
Farve Sort/orange
Til brug med (applikation) Ideel til papir, pakningstape og clamshell-emballage.
Inkluderer Silikoneadapterring og et mikro=keramisk blad
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (engelsk) 0,2 oz.
Vægt (metrisk) 5.57 g
Bredde (engelsk) 0,87 tommer.
Bredde (metrisk) 22 mm