Beskrivelse
- Sikrer mere beskyttelse mod forbrændinger ved brug af Heat-On Block
- På trods af reduceret fare ved brug af Heat-On Blocks sammenlignet med konventionelt varmebad, er risikoen for forbrændinger ikke nul - dette sikkerhedsdæksel reducerer
- Coveret er lavet af kemikaliebestandigt, let at rengøre, PTFE
- Kun egnet til Multi-Well holderen, der omslutter Heat-On indsatser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Heat-On Multi-Well Holder |
| Til brug med (applikation) | Varmebeskyttelse |
| Materiale | PTFE |