Få mere at vide
Heidolph™ Sikkerhedsdæksel til Heat-On Block
Artikelnummer. 13400049 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1 L rundbundet kolbe
200 til 300 ml rundbundet kolbe
500 ml rundbundet kolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13400049 200 til 300 ml rundbundet kolbe Hver
12397353 500 ml rundbundet kolbe Hver
11367080 1 L rundbundet kolbe -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13400049 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5058008100
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Dette dæksel til Heat-On Blocks giver et ekstra niveau af beskyttelse mod forbrændinger ved opvarmning af rundbundede kolber.
  • Sikrer mere beskyttelse mod forbrændinger ved brug af Heat-On Block
  • På trods af reduceret fare ved brug af Heat-On Blocks sammenlignet med konventionelt varmebad, er risikoen for forbrændinger ikke nul - dette sikkerhedsdæksel reducerer
  • Coveret er lavet af kemikaliebestandigt, let at rengøre, PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) 200 til 300 ml rundbundet kolbe
Til brug med (applikation) Varmebeskyttelse
Materiale PTFE