Få mere at vide
Fisherbrand™ Sikkerhedscoated klare ligesidede glaskrukker med bred mund og hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16194467 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
237 mL
240 mL
473 mL
480 mL
950 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner unitSize
16194467 240 mL Papirmasse/vinyl -
16104477 237 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 12
16184467 480 mL Papirmasse/vinyl -
16134487 473 mL PTFE/polyethylenskum -
16134397 950 mL PTFE/polyethylenskum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16194467
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver med plastisolbelægning for sikkerheden er nemmere at gribe og sværere at bryde.
  • Belagt i et lag af plastisol
  • Splintfri belægning reducerer risikoen for brud
  • Hvis den går i stykker, vil sikkerhedsbelægningen indeholde indholdet længe nok til bortskaffelse
  • Den skridsikre belægning giver også større stabilitet, både våd og tør
  • Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 67 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 57 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver med Plastisol Belægning for sikkerhed er lettere at gribe og sværere at bryde
Inkluderer Kasket
Højde (metrisk) med lukning 92 mm
Materiale Glas
Mængde 12
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 70-400
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 89 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70-400 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Kasket