Få mere at vide
Fisherbrand™ Sikkerhedscoated klare ligesidede glaskrukker med bred mund og hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 950 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 67 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 53 mm |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver med Plastisol Belægning for sikkerhed er lettere at gribe og sværere at bryde |
| Inkluderer | Kasket |
| Højde (metrisk) med lukning | 179 mm |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 12 |
| Vis mere |