Få mere at vide
Fisherbrand™ Sikkerhedscoated klare Boston runde glasflasker uden låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16174517 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 108
Pakke med 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
16174517 950 mL Pakke med 30
16114487 240 mL Pakke med 108
16164517 480 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16174517
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver med plastisolbelægning for sikkerheden er nemmere at gribe og sværere at bryde.
  • Belagt i et lag af plastisol
  • Splintfri belægning reducerer risikoen for brud
  • Hvis den går i stykker, vil sikkerhedsbelægningen indeholde indholdet længe nok til bortskaffelse
  • Den skridsikre belægning giver også større stabilitet, både våd og tør
  • Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 30
Halsfinish 33-400
Lukning inkluderet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 206 mm
Produkttype Sikkerhedsbelagt Boston rund flaske
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 94 mm