Få mere at vide
Fisherbrand™ Sikkerhedscoated klare Boston runde glasflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
240 mL
480 mL
950 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 22 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 13 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 139 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 12 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 24-400 |
| Vis mere |