Få mere at vide
Fisherbrand™ Sikkerhedscoated ravfarvet bred mund pakker glasflasker med hvide polypropylen hætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
950 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 41 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 32 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 122 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 24 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 45-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |