Få mere at vide
Fisherbrand™ Sikkerhedscoated ravfarvet bred mund pakker glasflasker med hvide polypropylen hætter
Artikelnummer. 16144477 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
950 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 16144477
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver med plastisolbelægning for sikkerheden er nemmere at gribe og sværere at bryde.
  • Belagt i et lag plastik
  • Sikkerhedsbelægningen indeholder stof i flasken længe nok til at muliggøre korrekt bortskaffelse
  • Nem at gribe og svær at bryde
  • Har en rund krop, buede skuldre og en smal skruehalsåbning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 41 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 32 mm
Højde (metrisk) med lukning 122 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 45-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 119 mm
Produkttype Sikkerhedscoated Wide Mouth Packer Flaske
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 45-400 mm
Diameter (metrisk) 65 mm