Få mere at vide
RETSCH Safety Closure Devices
Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
Comfort Grinding Glas 80, 125 ml
Comfort kværnglas 250 ml
Comfort kværnglas 80 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Safety Closure Device |
| Til brug med (udstyr) | Comfort kværnglas 80 ml |