Få mere at vide
Fisherbrand™ Økonomiske kemikalie-resistente beskyttelsesbriller
Artikelnummer. 15648825 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Ubelagt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Linsebelægning Pakningsstørrelse
15648825 Ubelagt Hver
1 options
Artikelnummer. 15648825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.25 DKK
    39.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.08 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Overkommelige beskyttelsesbriller i kemisk-splash-stil
  • Klar polycarbonat linse
  • Blød, fleksibel PVC krop former sig efter ansigtets konturer for en behagelig pasform
  • Justerbar hovedstrop sikrer tilpasset pasform
  • Modstå en bred vifte af kemikalier
  • Cirkulære ventilationsåbninger tillader luft at strømme frit gennem brillernes krop
Overholdelse
Mød ANSI/ISEA Z87.1-2020: Z87+ U6 D3-standarder
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI/ISEA Z87.1-2020: Z87+ U6 D3
Form Cirkulær
Linsebelægning Ubelagt
Linsefarve Klar
Produkttype Beskyttelsesbriller til kemiske stænk
Ventilationsdetaljer Cirkulære ventilationsåbninger
Materiale Polycarbonat
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale PVC