Få mere at vide
SCAT HPLC sikkerhedshætter, V2.0, med afspærring
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7237250 Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
1 fitting, 1 luftventil, 1 afspærring
2 armaturer, 1 luftventil, 2 afspærringer
2 armaturer, 1 luftventil, afspærring (kombineret)
3 armaturer, 1 luftventil, 2 afspærringer (kombineret)
3 armaturer, 1 luftventil, 3 afspærringer
4 x afspærring, 4 x PFA-fittings 3,2 mm OD og luftventil
6 armaturer, 1 luftventil, 6 afspærringer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16423809
Brand: SCAT 307919
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SafetyCap er designet til at udtrække opløsningsmidler, når du arbejder med et hvilket som helst HPLC/UHPLC-system. De SCAT Sikkerhedshætter giver maksimal sikkerhed til din HPLC-opløsningsmiddelforsyning. Udtræk dine opløsningsmidler sikkert fra flasker og reservoirer uden at blive udsat for farlige gasser og opløsningsmiddeldampe.
  • Luer Lock Adapter
  • Forbedret monteringsdesign for lettere tilslutning
  • Konstrueret af medicinsk kvalitet PTFE, PFA fittings og en PPS skruelåg
  • Indeholder plads til individuel mærkning
  • Autokalverbar op til 200 °C
  • Stabil konstruktion for forbedret håndtering
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Lab flasker
Inkluderer 2 armaturer, 1 luftventil, 2 afspærringer
Materiale PFA, PTFE, PPS
Størrelse (metrisk) 3,2 mm OD fitting
Trådstørrelse GL 45
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Sikkerhedshætte