Få mere at vide
SCAT HPLC sikkerhedshætter, V2.0, med afspærring
GREENER_CHOICE
Product Code. 16423809 Shop All SCAT Europe Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Inkluderer:
1 fitting, 1 luftventil, 1 afspærring
2 armaturer, 1 luftventil, 2 afspærringer
2 armaturer, 1 luftventil, afspærring (kombineret)
3 armaturer, 1 luftventil, 2 afspærringer (kombineret)
3 armaturer, 1 luftventil, 3 afspærringer
4 x afspærring, 4 x PFA-fittings 3,2 mm OD og luftventil
6 armaturer, 1 luftventil, 6 afspærringer
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 16423809
missing translation for 'mfr': SCAT 307919
Only null left
Add to basket
Add to basket
SafetyCap er designet til at udtrække opløsningsmidler, når du arbejder med et hvilket som helst HPLC/UHPLC-system. De SCAT Sikkerhedshætter giver maksimal sikkerhed til din HPLC-opløsningsmiddelforsyning. Udtræk dine opløsningsmidler sikkert fra flasker og reservoirer uden at blive udsat for farlige gasser og opløsningsmiddeldampe.
  • Luer Lock Adapter
  • Forbedret monteringsdesign for lettere tilslutning
  • Konstrueret af medicinsk kvalitet PTFE, PFA fittings og en PPS skruelåg
  • Indeholder plads til individuel mærkning
  • Autokalverbar op til 200 °C
  • Stabil konstruktion for forbedret håndtering
Specifications
Til brug med (udstyr) Lab flasker
Inkluderer 2 armaturer, 1 luftventil, 2 afspærringer
Materiale PFA, PTFE, PPS
Størrelse (metrisk) 3,2 mm OD fitting
Trådstørrelse GL 45
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Sikkerhedshætte