Beskrivelse
- Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
- 360° drejelig og op til °200 C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
- Stabil konstruktion for højeste sikkerhed og nem håndtering
- Kemisk modstandsdygtig over for aggressive organiske opløsningsmidler
- Attraktivt design og overskuelig arrangement af forbindelserne
- Forbedret design for nem tilslutning af kapillærer i forskellige farver
- Gratis luftventil med skiftindikator inkluderet i hver SafetyCap
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Lab flasker |
| Inkluderer | 3 PFA-fittings (3,2 mm overdiameter), luftventil |
| Materiale | PTFE |
| Trådstørrelse | GLS40 |
| Til brug med (applikation) | HPLC systemer |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Sikkerhedshætte III |