Få mere at vide
SCAT HPLC sikkerhedshætter
Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
1 PFA fitting med 3,2 mm OD, 1 luftventil
2 PFA fittings med 3,2 mm OD, 1 luftventil
3 PFA fittings med 1,6/2,3/3,2 mm OD, 2 PFA blindpropper, 1 luftventil
3 PFA-fittings med 3,2 mm OD, 1 luftventil
4 PFA fittings med 3,2 mm OD, 1 luftventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
- 360° drejelig og op til °200 C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
- Stabil konstruktion for højeste sikkerhed og nem håndtering
- Kemisk modstandsdygtig over for aggressive organiske opløsningsmidler
- Attraktivt design og overskuelig arrangement af forbindelserne
- Forbedret design for nem tilslutning af kapillærer i forskellige farver
- Gratis luftventil med skiftindikator inkluderet i hver SafetyCap
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Lab flasker |
| Inkluderer | 3 PFA fittings med 1,6/2,3/3,2 mm OD, 2 PFA blindpropper, 1 luftventil |
| Materiale | PTFE |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL38 |
| Til brug med (applikation) | HPLC systemer |
| Type | Sikkerhedshætte III |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |