Få mere at vide
SCAT HPLC sikkerhedshætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10851421 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
B83
GL38
GLS40
GLS80
NS29/32
Inkluderer:
1 PFA-fitting (3,2 mm overdiameter), luftventil
2 PFA-fittings (3,2 mm overdiameter), luftventil
3 PFA-fittings (1,6/2,3/3,2 mm OD), 2 PFA blindpropper, luftventil
3 PFA-fittings (3,2 mm overdiameter), luftventil
4 PFA-fittings (3,2 mm OD), Luftventil
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Inkluderer unitSize
10851421 GLS80 1 PFA-fitting (3,2 mm overdiameter), luftventil Hver
10348149 NS29/32 2 PFA-fittings (3,2 mm overdiameter), luftventil Hver
10541728 GLS80 2 PFA-fittings (3,2 mm overdiameter), luftventil Hver
16554170 GLS40 3 PFA-fittings (3,2 mm overdiameter), luftventil -
15168299 GL38 3 PFA-fittings (1,6/2,3/3,2 mm OD), 2 PFA blindpropper, luftventil Hver
10839170 GLS80 3 PFA-fittings (3,2 mm overdiameter), luftventil Hver
10222440 B83 4 PFA-fittings (3,2 mm OD), Luftventil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10851421 Leverandør SCAT Leverandørnr. 107030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00 DKK
    749.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.14 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse sikkerhedshætter giver maksimal sikkerhed til din HPLC-opløsningsmiddelforsyning. Udtræk dine opløsningsmidler sikkert fra flasker og reservoirer uden at blive udsat for farlige gasser og opløsningsmiddeldampe. Komplet med integreret luftventil til trykudligning.
  • Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
  • 360° drejelig og op til °200 C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
  • Stabil konstruktion for højeste sikkerhed og nem håndtering
  • Kemisk modstandsdygtig over for aggressive organiske opløsningsmidler
  • Attraktivt design og overskuelig arrangement af forbindelserne
  • Forbedret design for nem tilslutning af kapillærer i forskellige farver
  • Gratis luftventil med skiftindikator inkluderet i hver SafetyCap
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Lab flasker
Inkluderer 1 PFA-fitting (3,2 mm overdiameter), luftventil
Materiale PTFE
Trådstørrelse (metrisk) GLS80
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Sikkerhedshætte I