Få mere at vide
SCAT HPLC sikkerhedshætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10541728 Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
1 PFA fitting med 3,2 mm OD, 1 luftventil
2 PFA fittings med 3,2 mm OD, 1 luftventil
3 PFA fittings med 1,6/2,3/3,2 mm OD, 2 PFA blindpropper, 1 luftventil
3 PFA-fittings med 3,2 mm OD, 1 luftventil
4 PFA fittings med 3,2 mm OD, 1 luftventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10541728
Brand: SCAT 107031
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse sikkerhedshætter giver maksimal sikkerhed til din HPLC-opløsningsmiddelforsyning. Udtræk dine opløsningsmidler sikkert fra flasker og reservoirer uden at blive udsat for farlige gasser og opløsningsmiddeldampe. Komplet med integreret luftventil til trykudligning.
  • Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
  • 360° drejelig og op til °200 C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
  • Stabil konstruktion for højeste sikkerhed og nem håndtering
  • Kemisk modstandsdygtig over for aggressive organiske opløsningsmidler
  • Attraktivt design og overskuelig arrangement af forbindelserne
  • Forbedret design for nem tilslutning af kapillærer i forskellige farver
  • Gratis luftventil med skiftindikator inkluderet i hver SafetyCap
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Lab flasker
Inkluderer 2 PFA fittings med 3,2 mm OD, 1 luftventil
Materiale PTFE
Trådstørrelse (metrisk) GLS80
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Sikkerhedshætte II