Få mere at vide
Descripción
- Fremstillet af meget robust og elektrisk ledende HDPE, som er meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i laboratorier
- Påfyldningsmængder fra 10 L til brug med HPLC-systemer op til massive 60 L tromler til opsamling af store mængder beholdere (f.eks. professionelle SymLine™ bortskaffelsessystemer)
- Gevindtyperne S50, S60/61, S70/71 og S90 bruges almindeligvis i laboratoriet og er alle kompatible
- Sikkerhedsaffaldshætter til sikker bortskaffelse af flygtige, farlige stoffer
- Særlige sikkerhedsfunktioner såsom integrerede synlighedsstrimler eller flydere sikrer permanent overvågning af fyldningsniveauet
- Praktiske designs som pladsbesparende dunke tillader sikker opbevaring af flydende affald selv i små områder eller i skabe til farligt gods
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Lukkestørrelse | S50 |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (L x B x H) | 65 x 335 x 335 mm |
| Til brug med (applikation) | Indsamling af brændbart flydende affald |
| Til brug med (udstyr) | SCAT™ Sikkerhedstragte |
| Inkluderer | Dåse |
| Materiale | HDPE |
| Mundstil | S50 gevind |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?