Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsbeholdere, HDPE-EC
Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Lukkestørrelse:
S50
S60/61
S70/71
S90
Inkluderer:
Beholder med UN-Y-godkendelse
Beholder med blå striber på greb, uden UN-Y-godkendelse
Beholder med flyder
Beholder med grønne striber på greb, uden UN-Y-godkendelse
Beholder med gule striber på greb, uden UN-Y-godkendelse
Beholder med røde striber på greb, uden UN-Y-godkendelse
Beholder med visningsstrimmel, UN-Y-godkendelse
Dåse
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af meget robust og elektrisk ledende HDPE, som er meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i laboratorier
- Påfyldningsmængder fra 10 L til brug med HPLC-systemer op til massive 60 L tromler til opsamling af store mængder beholdere (f.eks. professionelle SymLine™ bortskaffelsessystemer)
- Gevindtyperne S50, S60/61, S70/71 og S90 bruges almindeligvis i laboratoriet og er alle kompatible
- Sikkerhedsaffaldshætter til sikker bortskaffelse af flygtige, farlige stoffer
- Særlige sikkerhedsfunktioner såsom integrerede synlighedsstrimler eller flydere sikrer permanent overvågning af fyldningsniveauet
- Praktiske designs som pladsbesparende dunke tillader sikker opbevaring af flydende affald selv i små områder eller i skabe til farligt gods
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Kapacitet (metrisk) | 10 L |
Lukkestørrelse | S60/61 |
Farve | Sort |
Dimensioner (L x B x H) | 185 x 290 x 265 mm |
Til brug med (applikation) | Indsamling af brændbart flydende affald |
Til brug med (udstyr) | SCAT™ Sikkerhedstragte |
Inkluderer | Beholder med røde striber på greb, uden UN-Y-godkendelse |
Materiale | HDPE |
Produkttype | Dåse |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SCAT™ Sikkerhedsbeholdere, HDPE-EC >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion