Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsbeholdere, HDPE-EC
Artikelnummer. 10125663 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Lukkestørrelse:
S50
S60/61
S70/71
S90
Inkluderer:
Beholder med UN-Y-godkendelse
Beholder med blå striber på greb, uden UN-Y-godkendelse
Beholder med flyder
Beholder med grønne striber på greb, uden UN-Y-godkendelse
Beholder med gule striber på greb, uden UN-Y-godkendelse
Beholder med røde striber på greb, uden UN-Y-godkendelse
Beholder med visningsstrimmel, UN-Y-godkendelse
Dåse
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Inkluderer Pakningsstørrelse
10125663 10 L S60/61 Beholder med flyder Hver
17141521 5 L S50 Dåse -
17937250 5 L S50 Beholder med flyder -
17101521 10 L S60/61 Beholder med blå striber på greb, uden UN-Y-godkendelse -
17111521 10 L S60/61 Beholder med gule striber på greb, uden UN-Y-godkendelse -
17121521 10 L S60/61 Beholder med røde striber på greb, uden UN-Y-godkendelse -
17131521 10 L S60/61 Beholder med grønne striber på greb, uden UN-Y-godkendelse -
10666994 10 L S60/61 Beholder med UN-Y-godkendelse Hver
12313243 10 L S90 Beholder med visningsstrimmel, UN-Y-godkendelse Hver
17917250 10 L S60/61 Beholder med UN-Y-godkendelse -
10094014 20 L S60/61 Beholder med flyder Hver
10374790 20 L S60/61 Beholder med UN-Y-godkendelse Hver
17977260 20 L S60/61 Beholder med UN-Y-godkendelse -
17191511 30 L S60/61 Beholder med flyder -
15319925 30 L S60/61 Beholder med UN-Y-godkendelse Hver
10492984 60 L S70/71 Beholder med flyder Hver
10344260 60 L S70/71 Beholder med UN-Y-godkendelse Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10125663 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 108042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.00 DKK
    825.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.32 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SCAT™ elektrisk ledende sikkerhedsbeholdere er lavet af højkvalitets HDPE-materiale. På grund af deres jordforbindelsesevne kan flyvende gnister forårsaget af elektrisk udladning forhindres ved bortskaffelse af brændbare eller eksplosive laboratorievæsker.
  • Fremstillet af meget robust og elektrisk ledende HDPE, som er meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i laboratorier
  • Påfyldningsmængder fra 10 L til brug med HPLC-systemer op til massive 60 L tromler til opsamling af store mængder beholdere (f.eks. professionelle SymLine™ bortskaffelsessystemer)
  • Gevindtyperne S50, S60/61, S70/71 og S90 bruges almindeligvis i laboratoriet og er alle kompatible
  • Sikkerhedsaffaldshætter til sikker bortskaffelse af flygtige, farlige stoffer
  • Særlige sikkerhedsfunktioner såsom integrerede synlighedsstrimler eller flydere sikrer permanent overvågning af fyldningsniveauet
  • Praktiske designs som pladsbesparende dunke tillader sikker opbevaring af flydende affald selv i små områder eller i skabe til farligt gods
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certificeringer/compliance UN-Y godkendelse
Lukkestørrelse S60/61
Farve Sort
Dimensioner (L x B x H) 290 x 185 x 265 mm
Til brug med (applikation) Indsamling af brændbart flydende affald
Til brug med (udstyr) SCAT™ Sikkerhedstragte
Højde (metrisk) 265 mm
Inkluderer Beholder med flyder
Materiale HDPE
Mundstil S60-tråd
Produkttype Dåse
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (metrisk) 185 mm