Få mere at vide
SCAT™ Sikkerhedsbeholdere, HDPE-EC Artikelnummer.: 10094014
Forventet forsendelse: 02-10-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 DKK
    999.77 DKK / Hver
    Spare 235.23 DKK
    19% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
SCAT™ Sikkerhedsbeholdere, HDPE-EC
Artikelnummer. 10094014 Shop alle SCAT Europe produkter
20 L, S60/61, Beholder med flyder, Hver
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Lukkestørrelse:
S50
S60/61
S70/71
S90
Inkluderer:
Beholder med UN-Y-godkendelse
Beholder med blå striber på greb, uden UN-Y-godkendelse
Beholder med flyder
Beholder med grønne striber på greb, uden UN-Y-godkendelse
Beholder med gule striber på greb, uden UN-Y-godkendelse
Beholder med røde striber på greb, uden UN-Y-godkendelse
Beholder med visningsstrimmel, UN-Y-godkendelse
Dåse
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10094014
Brand: SCAT™ 108043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 DKK
    999.77 DKK / Hver
    Spare 235.23 DKK
    19% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
SCAT™ elektrisk ledende sikkerhedsbeholdere er lavet af højkvalitets HDPE-materiale. På grund af deres jordforbindelsesevne kan flyvende gnister forårsaget af elektrisk udladning forhindres ved bortskaffelse af brændbare eller eksplosive laboratorievæsker.
  • Fremstillet af meget robust og elektrisk ledende HDPE, som er meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i laboratorier
  • Påfyldningsmængder fra 10 L til brug med HPLC-systemer op til massive 60 L tromler til opsamling af store mængder beholdere (f.eks. professionelle SymLine™ bortskaffelsessystemer)
  • Gevindtyperne S50, S60/61, S70/71 og S90 bruges almindeligvis i laboratoriet og er alle kompatible
  • Sikkerhedsaffaldshætter til sikker bortskaffelse af flygtige, farlige stoffer
  • Særlige sikkerhedsfunktioner såsom integrerede synlighedsstrimler eller flydere sikrer permanent overvågning af fyldningsniveauet
  • Praktiske designs som pladsbesparende dunke tillader sikker opbevaring af flydende affald selv i små områder eller i skabe til farligt gods
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Lukkestørrelse S60/61
Farve Sort
Dimensioner (L x B x H) 290 x 185 x 500 mm
Til brug med (applikation) Indsamling af brændbart flydende affald
Til brug med (udstyr) SCAT™ Sikkerhedstragte
Højde (metrisk) 515 mm
Inkluderer Beholder med flyder
Materiale HDPE
Produkttype Dåse
Bredde (metrisk) 185 mm
Produkttitel
SCAT™ Sikkerhedsbeholdere, HDPE-EC >