Få mere at vide
SCAT Sikkerhedsbeholdere
Artikelnummer. p-9346014 Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Lukkestørrelse:
GL45
S50
S55
S60/61
S60/61 og GL45
S70/71
S90
S95
Inkluderer:
2 åbninger
Flyder
Mekanisk niveaukontrol
UN-X godkendelse
UN-X godkendelse; med indre fluorering
UN-Y godkendelse
UN-Y godkendelse, med indvendig fluorering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10292940
Brand: SCAT 107950
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vores SCAT Sikkerhedsbeholdere er lavet af højkvalitets PE-HD-materiale med høj kemisk resistens til brug i laboratoriet til sikker bortskaffelse af kromatografiske opløsningsmidler eller andet flydende laboratorieaffald for det højeste niveau af arbejdssikkerhed i laboratoriet.
  • Fremstillet af robust HDPE, som er meget modstandsdygtig over for næsten alle opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i laboratoriet
  • De mindste dunke har en volumen på kun 5 L og er ideel til brug på borde eller mindre opbevaringsområder
  • Større dunke fås med volumener på 10, 12, 20, 30 op til 60 L, som kan placeres under borde eller i sikkerhedsskabe
  • Gevindtyperne S55, S60/61, S65, S70/71, S90 og S95 bruges almindeligvis i laboratoriet, de er alle kompatible med SCAT SafetyWasteCaps-serien til sikker bortskaffelse af flygtige farlige stoffer
  • Specialversioner fås med flydere til niveauangivelse eller med indvendig fluorering for dobbelt beskyttelse af indholdet, både til gennemtrængning udefra og indefra og til diffusion indefra og udefra
Det brede udvalg af ikke-elektrisk ledende beholdere omfatter en række forskellige designs til individuel brug i laboratoriet til bortskaffelse af opløsningsmidler i kombination med SCAT SafetyWasteCaps for at øge din laboratoriesikkerhed.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0,66 gal.
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Lukkestørrelse GL45
Farve Hvid (gennemsigtig)
Oversigt Beholder 2,5 L, GL45, PE-HD, UN-Y godkendelse, dimensioner (B x H x D): 115 x 210 x 150 mm
Dimensioner (L x B x H) 115 x 210 x 150 mm
Til brug med (applikation) Til alle formål og velegnet til SCAT™ Sikkerhedssystem
Inkluderer UN-Y godkendelse
Materiale HDPE
Mundstil GL45-gevind
Produkttype Dåse
Sterilitet Ikke-steril