Få mere at vide
SCAT Sikkerhedsbeholdere
Artikelnummer. 10214825 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Lukkestørrelse:
GL45
S50
S55
S60/61
S60/61 og GL45
S70/71
S90
S95
Inkluderer:
2 åbninger
Flyder
Mekanisk niveaukontrol
UN-X godkendelse
UN-X godkendelse; med indre fluorering
UN-Y godkendelse
UN-Y godkendelse, med indvendig fluorering
Pakningsstørrelse:
Hver
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Inkluderer Pakningsstørrelse
10214825 10 L GL45 UN-Y godkendelse Hver
10292940 2.5 L GL45 UN-Y godkendelse -
10589765 5 L GL45 UN-Y godkendelse Hver
10304460 5 L S50 UN-Y godkendelse Hver
15767762 5 L S55 UN-X godkendelse; med indre fluorering Hver
17059693 5 L S55 UN-X godkendelse -
10521011 10 L S55 UN-Y godkendelse -
10190040 5 L S55 UN-Y godkendelse Hver
17069693 5 L S60/61 UN-Y godkendelse -
17967250 12 L S60/61 Mekanisk niveaukontrol -
17997260 20 L S60/61 - -
17181511 10 L S55 UN-Y godkendelse, med indvendig fluorering -
10588510 12 L S60/61 UN-Y godkendelse Hver
10531011 20 L S60/61 UN-Y godkendelse Hver
10334840 20 L S60/61 Flyder Hver
10620441 30 L S60/61 UN-Y godkendelse Hver
15531856 30 L S60/61 og GL45 2 åbninger Hver
10765392 60 L S70/71 UN-Y godkendelse Hver
10512775 10 L S90 UN-Y godkendelse Hver
10704072 5 L S95 UN-Y godkendelse Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 10214825 Leverandør SCAT Leverandørnr. 107952
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.81 DKK
    165.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 71.91 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vores SCAT Sikkerhedsbeholdere er lavet af højkvalitets PE-HD-materiale med høj kemisk resistens til brug i laboratoriet til sikker bortskaffelse af kromatografiske opløsningsmidler eller andet flydende laboratorieaffald for det højeste niveau af arbejdssikkerhed i laboratoriet.
  • Fremstillet af robust HDPE, som er meget modstandsdygtig over for næsten alle opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i laboratoriet
  • De mindste dunke har en volumen på kun 5 L og er ideel til brug på borde eller mindre opbevaringsområder
  • Større dunke fås med volumener på 10, 12, 20, 30 op til 60 L, som kan placeres under borde eller i sikkerhedsskabe
  • Gevindtyperne S55, S60/61, S65, S70/71, S90 og S95 bruges almindeligvis i laboratoriet, de er alle kompatible med SCAT SafetyWasteCaps-serien til sikker bortskaffelse af flygtige farlige stoffer
  • Specialversioner fås med flydere til niveauangivelse eller med indvendig fluorering for dobbelt beskyttelse af indholdet, både til gennemtrængning udefra og indefra og til diffusion indefra og udefra
Det brede udvalg af ikke-elektrisk ledende beholdere omfatter en række forskellige designs til individuel brug i laboratoriet til bortskaffelse af opløsningsmidler i kombination med SCAT SafetyWasteCaps for at øge din laboratoriesikkerhed.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certificeringer/compliance UN-Y godkendelse
Lukkestørrelse GL45
Farve Hvid (gennemsigtig)
Oversigt Beholder 10 L, GL 45, PE-HD, UN-Y godkendelse, mål (B x H x D): 190 x 305 x 230 mm
Dimensioner (L x B x H) 230 x 190 x 305 mm
Til brug med (applikation) Til alle formål og velegnet til SCAT™ Sikkerhedssystem
Højde (metrisk) 305 mm
Inkluderer UN-Y godkendelse
Materiale HDPE
Mundstil GL45-tråd
Produkttype Dåse
Sterilitet Ikke-steril
Bredde (metrisk) 190 mm