Få mere at vide
Roetzmeier™ Safety Canister with 1.5 in. Screw Cap
Artikelnummer. 10643321
Encompass
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
20 l
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10643321 5 l Hver
10663321 20 l Hver
11956116 10 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643321 Leverandør Roetzmeier™ Leverandørnr. 05KK
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-quality safety canister designed to safely store and handle solvents.
  • Maximum safety for you and your solvents
  • Made of stainless steel 316
  • Gaskets made of PTFE
  • Explosion-proof due to flame trap and pressure control valve
  • Conductive – can be bonded using any part of the canister
  • Space-saving shape
  • Ergonomic handle design
Tekniske data
Lukning inkluderet Yes
Lukketype Screw Cap
Oversigt Stainless Steel w/PTFE Gasket and Stainless Steel Handle
Kapacitet (metrisk) 5 l
Til brug med (udstyr) D150, A15, TR2, TR2V
Materiale Stainless Steel
Slutte Electro-polished
Maks. Temperatur (metrisk) 200°C
Form Rectangular
Tykkelse (engelsk) 0.032 in.
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Dimensioner 130 x 200 x 310 mm
Højde (engelsk) 12.2 in.
Højde (metrisk) 310 mm
Diameter (engelsk) Åbning 1.6 in.
Diameter (metrisk) åbning 40 mm
Vægt (engelsk) 3.6 lb.
Vægt (metrisk) 1.650 Kg