Få mere at vide
Justrite™ Sikkerhedsdåse til laboratorier
Artikelnummer. 12931395
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
19 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12931395 19 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12931395 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 7150240Z
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
with tap 08540, self closing, controlled dispensing steel, fill spout has self closing pressure relief cap & flame arrester yellow 19L
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 19 l