Få mere at vide
asecos™ Type 90 sikkerhedsopbevaringsskab S-CLASSIC-90 med dør åbent låsesystem
Artikelnummer. 15962846 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 x hylde, 1 x perforeret indsats (285 mm), 1 x bundopsamlingssum (pulverlakeret stålplade)
2 x skuffer (pulverlakeret stålplade)
3 x bakkehylde, 1 x perforeret indsats (365 mm), 1 x 55,5 liter bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats (380 mm), 1 x 33 liter bundopsamlingssum (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade), 3 x bakkehylde, 1 x bundopsamlingsbrønd (PP)
3 x skuffer (pulverlakeret stålplade)
4 x 19 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
4 x 29 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
4 x 6 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
6 x 19 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
6 x 29 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
6 x 6 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
6 x skuffer (pulverlakeret stålplade), 3 x bakkehylde, 1 x bundopsamlingssum (PP)
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration unitSize
15962846 2 x skuffer (pulverlakeret stålplade) Hver
15982836 2 x hylde, 1 x perforeret indsats (285 mm), 1 x bundopsamlingssum (pulverlakeret stålplade) Hver
15972846 3 x skuffer (pulverlakeret stålplade) Hver
15904346 3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade), 3 x bakkehylde, 1 x bundopsamlingsbrønd (PP) Hver
15982536 3 x hylde, 1 x perforeret indsats (380 mm), 1 x 33 liter bundopsamlingssum (pulverlakeret stålplade) Hver
15912546 3 x bakkehylde, 1 x perforeret indsats (365 mm), 1 x 55,5 liter bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade) Hver
15947466 4 x 6 liters skuffer (pulverlakeret stålplade) Hver
15983006 4 x 19 liters skuffer (pulverlakeret stålplade) Hver
15962546 4 x 29 liters skuffer (pulverlakeret stålplade) Hver
15914346 6 x skuffer (pulverlakeret stålplade), 3 x bakkehylde, 1 x bundopsamlingssum (PP) Hver
15967466 6 x 6 liters skuffer (pulverlakeret stålplade) Hver
15903016 6 x 19 liters skuffer (pulverlakeret stålplade) Hver
15982546 6 x 29 liters skuffer (pulverlakeret stålplade) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15962846 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3012200133753
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder.
  • Robust konstruktion og lang levetid: tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Brugervenlig og sikker (model .WDAS): døråbningssystem, bekvem og sikker fjernelse eller opbevaring af containere
  • Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med profilcylinder (integration i en eksisterende låsesystem muligt)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 75) til et teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel
Konfiguration 2 x skuffer (pulverlakeret stålplade)
Dybde (metrisk) Eksteriør 616 mm
Dybde (metrisk) interiør 524 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 524 x 1050 x 1072 mm
Dimensioner (D x B x H) 616 x 1196 x 1298 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1298 mm
Højde (metrisk) interiør 1072 mm
Inkluderer Dør åbent spærresystem
Model- S90.129.120.WDAS
Antal døre 2
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 342 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1196 mm
Bredde (metrisk) interiør 1050 mm
Farve Lysegrå
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsopbevaringsskab