Få mere at vide
asecos™ Type 90 sikkerhedsopbevaringsskab S-CLASSIC-90 med dør åbent låsesystem
Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
2 x hylde, 1 x perforeret indsats (285 mm), 1 x bundopsamlingssum (pulverlakeret stålplade)
2 x skuffer (pulverlakeret stålplade)
3 x bakkehylde, 1 x perforeret indsats (365 mm), 1 x 55,5 liter bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats (380 mm), 1 x 33 liter bundopsamlingssum (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade), 3 x bakkehylde, 1 x bundopsamlingsbrønd (PP)
3 x skuffer (pulverlakeret stålplade)
4 x 19 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
4 x 29 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
4 x 6 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
6 x 19 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
6 x 29 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
6 x 6 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
6 x skuffer (pulverlakeret stålplade), 3 x bakkehylde, 1 x bundopsamlingssum (PP)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid: tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
- Brugervenlig og sikker (model .WDAS): døråbningssystem, bekvem og sikker fjernelse eller opbevaring af containere
- Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med profilcylinder (integration i en eksisterende låsesystem muligt)
- Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
- Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 75) til et teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel |
| Konfiguration | 3 x bakkehylde, 1 x perforeret indsats (365 mm), 1 x 55,5 liter bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade) |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 616 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 524 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 524 x 1050 x 1742 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 616 x 1196 x 1968 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder |
| Højde (metrisk) Udvendig | 1968 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 1742 mm |
| Vis mere |