Få mere at vide
asecos™ Type 90 sikkerhedsopbevaringsskab S-CLASSIC-90 med dør åbent låsesystem
Artikelnummer. 15903016 Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
2 x hylde, 1 x perforeret indsats (285 mm), 1 x bundopsamlingssum (pulverlakeret stålplade)
2 x skuffer (pulverlakeret stålplade)
3 x bakkehylde, 1 x perforeret indsats (365 mm), 1 x 55,5 liter bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats (380 mm), 1 x 33 liter bundopsamlingssum (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade), 3 x bakkehylde, 1 x bundopsamlingsbrønd (PP)
3 x skuffer (pulverlakeret stålplade)
4 x 19 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
4 x 29 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
4 x 6 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
6 x 19 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
6 x 29 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
6 x 6 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
6 x skuffer (pulverlakeret stålplade), 3 x bakkehylde, 1 x bundopsamlingssum (PP)
Pakningsstørrelse:
Hver
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15903016
Brand: asecos™ 3020500133711
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder.
  • Robust konstruktion og lang levetid: tredobbelt hængslet dør, krop lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for skabet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Brugervenlig og sikker (model .WDAS): døråbningssystem, bekvem og sikker fjernelse eller opbevaring af containere
  • Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med profilcylinder (integration i en eksisterende låsesystem muligt)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 75) til et teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel
Konfiguration 6 x 19 liters skuffer (pulverlakeret stålplade)
Dybde (metrisk) Eksteriør 616 mm
Dybde (metrisk) interiør 524 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 524 x 750 x 1742 mm
Dimensioner (D x B x H) 616 x 896 x 1968 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1968 mm
Højde (metrisk) interiør 1742 mm
Inkluderer Dør åbent spærresystem
Model- S90.196.090.WDAS
Antal døre 2
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 427 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 896 mm
Bredde (metrisk) interiør 750 mm
Farve Lysegrå
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsskab til opbevaring