Få mere at vide
Justrite™ Sikkerhedsskab Slimline
Beskrivelse
1 dør, selvlukkende, ikke til phenol, salpeter/svovlsyre, stål, dobbeltvæg, epoxypulverfinish, dobbelte ventilationsåbninger, jordledningstilslutninger, tætte tærskler, nivelleringsfødder blå 1.651 mm x 591 mm x 457 mm (bxhxd) 83L
Tekniske data
Tekniske data
| Dør stil | Selvlukke |