Få mere at vide
Justrite™ Sikkerhedsskab 2 dør
Artikelnummer. 11925436
Artikelnummer. 11925436 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 8960221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22219.63 DKK
    16960.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 5258.87 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-05-2027
Selvlukkende, 2 adj-hylder, ikke til phenol, salpetersyre/svovlsyre, stål, dobbeltvæggede dobbelte ventiler, jordledninger, lækagesikre karme, nivelleringsfødder blå 1.651 mm x 864 mm x 864 mm (b x h x d) 227 L