Få mere at vide
Kartell™ Sikkerhedsboksstativ
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kan indeholde 10 urinbeholdere med en kapacitet på op til 200 ml
- Kan indeholde 4 afføringsbeholdere med kapaciteter op til 30mL
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Urinbeholdere og afføringsbeholdere |
| Dimensioner (L x B x H) | 332 x 145 x 60mm |
| Længde (metrisk) | 332 mm |
| Bredde (metrisk) | 145 mm |
| Højde (metrisk) | 60 mm |