Få mere at vide
Fisherbrand™ Sikkerhedsflaskeholder
Artikelnummer. p-7229412 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Sort
Størrelse:
1,5 l
4,5 l
Artikelnummer. 17880772
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsflaskeholderen giver en sikker og pålidelig måde at transportere en række forskellige reagenser på flaske i dit laboratorium.
  • Robust design
  • Ergonomisk håndtag forhindrer håndtræthed og relaterede ulykker ved transport af tungere byrder
  • Håndtaget kan trykkes ned til begge sider for lettere på- og aflæsning
  • Centreringsring stabiliserer flasken i midten af holderen for sikrere og mere stabil transport
  • Bærere fås i fire farver med udpegede mærkningsområder for nem identifikation
  • Fremstillet af kemisk resistent termoplastisk elastomer - PP blanding
Tekniske data
Inkluderer 1 sikkerhedsflaske bærebeholder og fastgørbart håndtag
Produkttype Flaskeholder
Oversigt Sikkerhedsflaskeholder, 1,5 L, Grøn
Array 1 x 1
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Holder Flasker
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Cylindrisk
Hylder Ingen
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Transport af aftappede regeanter
Til brug med (udstyr) 1,5 L flasker
Størrelse 1,5 l
Temperaturområde (metrisk). -20 til 60 °C
Længde (metrisk) 11.4 cm
Bredde (metrisk) 11.4 cm
Højde (metrisk) 16,5 cm (25,4 cm højde, håndtag forlænget)
Diameter (metrisk) åbning 11.4 cm
Diameter (metrisk) Indvendig 11.4 cm
Vægt (metrisk) .25 kg