Få mere at vide
Fisherbrand™ Sikkerhedsflaskeholder
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Sort
Størrelse:
1,5 l
4,5 l
Beskrivelse
- Robust design
- Ergonomisk håndtag forhindrer håndtræthed og relaterede ulykker ved transport af tungere byrder
- Håndtaget kan trykkes ned til begge sider for lettere på- og aflæsning
- Centreringsring stabiliserer flasken i midten af holderen for sikrere og mere stabil transport
- Bærere fås i fire farver med udpegede mærkningsområder for nem identifikation
- Fremstillet af kemisk resistent termoplastisk elastomer - PP blanding
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 1 sikkerhedsflaske bærebeholder og fastgørbart håndtag |
| Produkttype | Flaskeholder |
| Oversigt | Sikkerhedsflaskeholder, 4,5 L, Blå |
| Array | 1 x 1 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Holder | Flasker |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 1 |
| Form | Cylindrisk |
| Vis mere |