Description
- Robust design
- Ergonomisk håndtag forhindrer håndtræthed og relaterede ulykker ved transport af tungere byrder
- Håndtaget kan trykkes ned til begge sider for lettere på- og aflæsning
- Centreringsring stabiliserer flasken i midten af holderen for sikrere og mere stabil transport
- Bærere fås i fire farver med udpegede mærkningsområder for nem identifikation
- Fremstillet af kemisk resistent termoplastisk elastomer - PP blanding
Specifications
Specifications
| Oversigt | Sikkerhedsflaskeholder, 4,5 L, Sort |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Sort |
| Holder | Flasker |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 1 |
| Form | Cylindrisk |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Transport af aftappede regeanter |
| Show More |