Få mere at vide
Fisherbrand™ Sikkerhedsflaskeholder
Artikelnummer. 17810782 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Sort
Størrelse:
1,5 l
4,5 l
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Størrelse
17810782 Grøn 4,5 l
17880772 Grøn 1,5 l
17800782 Sort 1,5 l
17890772 Blå 1,5 l
17820782 Rød 1,5 l
17850782 Blå 4,5 l
17840782 Rød 4,5 l
17830782 Sort 4,5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17810782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    639.00 DKK
    566.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 72.10 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Sikkerhedsflaskeholderen giver en sikker og pålidelig måde at transportere en række forskellige reagenser på flaske i dit laboratorium.
  • Robust design
  • Ergonomisk håndtag forhindrer håndtræthed og relaterede ulykker ved transport af tungere byrder
  • Håndtaget kan trykkes ned til begge sider for lettere på- og aflæsning
  • Centreringsring stabiliserer flasken i midten af holderen for sikrere og mere stabil transport
  • Bærere fås i fire farver med udpegede mærkningsområder for nem identifikation
  • Fremstillet af kemisk resistent termoplastisk elastomer - PP blanding
Tekniske data
Oversigt Sikkerhedsflaskeholder, 4,5 L, Grøn
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Holder Flasker
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Cylindrisk
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Transport af aftappede regeanter
Til brug med (udstyr) 4,5 L flasker
Størrelse 4,5 l
Temperaturområde (metrisk). -20 til 60 °C
Længde (metrisk) 18.3 cm
Diameter (metrisk) åbning 18.3 cm
Vægt (metrisk) .25 kg
Inkluderer 1 sikkerhedsflaske bærebeholder og fastgørbart håndtag
Produkttype Flaskeholder
Diameter (metrisk) Indvendig 18.3 cm
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 26,7 cm (40,6 cm højde, håndtag udstrakt)
Array 1 x 1
Bredde (metrisk) 18.3 cm