Få mere at vide
Slice™ Sikkerhedsblade
Længde (engelsk):
1,31 tommer.
2,56 tommer.
Stil:
Afrundet spids
Spids spids
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spids spids |
| Til brug med (udstyr) | Sice™ håndtag: 10550, 10554, 10558, 10585 |
| Længde (engelsk) | 2,56 tommer. |
| Længde (metrisk) | 65 mm |
| Materiale | Zirconiumoxid |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Sikkerhedsskæring |
| Inkluderer | 3 dobbeltsidede knivblade |
| nr. pr. pakke | 3 Pk. |
| Stil | Afrundet spids |
| Vis mere |