Få mere at vide
Slice™ Sikkerhedsblade
Artikelnummer. 16493619
Skift visning
Længde (engelsk):
1,31 tommer.
2,56 tommer.
Stil:
Afrundet spids
Spids spids
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Stil Pakningsstørrelse
16493619 2,56 tommer. Afrundet spids Pakke med 3
16403629 2,56 tommer. Spids spids Pakke med 3
16413609 1,31 tommer. Afrundet spids -
16423609 1,31 tommer. Spids spids -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493619 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.85 DKK
    36.71 DKK / Pakke med 3
    Spare 5.14 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Finger-friendly™ klingen er mere sikker at røre ved end traditionelle klinger
  • Finger-friendly™ kanten forbliver skarp 11x længere
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk
  • Sikker op til 1600 grader Celsius
  • Kemisk inert, ruster aldrig
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Tekniske data
    Produkttype Spids spids
    Til brug med (udstyr) Sice™ håndtag: 10550, 10554, 10558, 10585
    Længde (engelsk) 2,56 tommer.
    Længde (metrisk) 65 mm
    Materiale Zirconiumoxid
    Farve Hvid
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 3 dobbeltsidede knivblade
    nr. pr. pakke 3 Pk.
    Stil Afrundet spids
    Vægt (engelsk) 0,17 oz.
    Vægt (metrisk) 4.8 g
    Bredde (engelsk) 0,47 tommer.
    Bredde (metrisk) 12 mm