Få mere at vide
Micronova™ Safety Bag Cutter
Shop alle Micronova produkter
Farve:
Gul
Orange
Længde (metrisk):
15,2 cm
16,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
De Micronova Safety Bag Cutter er designet med et ergonomisk håndtag og sikkerhedsklingebeskytter, som eliminerer behovet for at skifte knive på grund af løsning. Fås med en valgfri tilbagetrækkelig sikkerhedsskærm.
- Sikker cutter til råvareposer og produktionsforsyninger
- Ergonomisk engangs plastikhåndtag
- Til brug i kontrollerede miljøer og støtteområder
- Valgfri tilbagetrækkelig sikkerhedsskærm
- Tilgængelig gammabestrålet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bag Opener |
| Farvekodet | Ja |
| Håndtag Materiale | Plast |
| Håndtag Type | Udtrækkelig |
| Tip Type | Klinge |
| Duft | Oparfumeret |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 Certificeret Facility; Certifikat for bestrålingsbehandling og overensstemmelsescertifikat |
| Farve | Orange |
| Vis mere |