Få mere at vide
Micronova™ Safety Bag Cutter
Artikelnummer. 16407685 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Orange
Længde (metrisk):
15,2 cm
16,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
16407685 Gul 16,5 cm -
12940235 Orange 15,2 cm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16407685 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BC02IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4930.00 DKK
    4572.72 DKK / Pakke med 50
    Spare 357.28 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Engangsskærer i plast er designet med et ergonomisk håndtag og sikkerhedsklingebeskytter til brug med råvareposer og produktionsforsyninger i kontrollerede miljøer og støtteområder. Tilgængelig gammabestrålet.
De Micronova Safety Bag Cutter er designet med et ergonomisk håndtag og sikkerhedsklingebeskytter, som eliminerer behovet for at skifte knive på grund af løsning. Fås med en valgfri tilbagetrækkelig sikkerhedsskærm.
  • Sikker cutter til råvareposer og produktionsforsyninger
  • Ergonomisk engangs plastikhåndtag
  • Til brug i kontrollerede miljøer og støtteområder
  • Valgfri tilbagetrækkelig sikkerhedsskærm
  • Tilgængelig gammabestrålet
Tekniske data
Produkttype Poseåbner
Farvekodet Ja
Håndtag Materiale Plast
Håndtag Type Sikkerhed i krogstil
Tip Type Klinge: Krogstil
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Certifikat for bestrålingsbehandling og overensstemmelsescertifikat
Farve Gul
Indhold og opbevaring Omgivelsestemperatur (anbefalet mellem 15 °C til 30 °C). Må ikke opbevares i direkte sollys. Opbevar produktet i et rum, der er beskyttet mod ekstreme temperatur- og luftfugtighedsudsving og væk fra ultraviolette kilder.
Oversigt Opbevares ved omgivende temperatur
Diameter (engelsk) 1,125 tommer
Diameter (metrisk) 2.9 cm
Dimensioner (L x B x H) 6,5 x 2,5 x 0,4375 tommer. (16,5 x 6,3 x 1,1 cm)
Engangs Engangsbrug
Filtreret Ikke-filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Skæreposer i kontrollerede miljøer til åbning af råvarepakker.
Højde (engelsk) 0,4375 tommer
Højde (metrisk) 1.1 cm
Længde (engelsk) 6,5 tommer.
Længde (metrisk) 16,5 cm
Længde (metrisk) spids 6.3 cm
Materiale Klinge i rustfrit stål, Copolymer-beklædning
Emballage Pakket i LDPE-pose, LDPE-kasseforing. ECT-bedømt etui af 100% genbrugsmateriale.
Mængde 50/Cs.
Modstandsdygtig overfor Standard desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Størrelse 8 x 8 x 8 tommer.
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 6.4 cm