Få mere at vide
WLD Tec™ Sikkerhedsadapter 360
Beskrivelse
- Til Flame 100.
- Med integreret trykregulator
- Til patroner CV 360, 52 g fra Camping Gaz .
- Kontinuerlig patrondrift 65 minutter.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Flamme100 |