Få mere at vide
MEDICOM Safetouch™ Everstrong Vinylhandsker
Artikelnummer. 31781415 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31781415 Lille
31781414 X-Large
31781321 Medium
31781365 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31781415 Leverandør MEDICOM Leverandørnr. MCLV57S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.26 DKK
    201.27 DKK / Pakke med 1000
    Spare 43.99 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
SafeTouch™ Everstrong vinylhandsker er en omkostningseffektiv engangsløsning for professionelle, der har brug for komfort, hygiejne og beskyttelse.
  • God elasticitet
  • God fingerfærdighed
  • Dens glatte udseende giver den en passende berøring og greb på genstande
  • Vandtæt og lufttæt handske
  • Anbefales til medicinske, industrielle og agrofødevaremiljøer
Tekniske data
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedsvæsen
AQL 1.5
Farve Klarhed
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Fingertykkelse (metrisk) 0.08 mm
Latex fri Ja
Materiale Vinyl
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Vinylhandsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (metrisk) 0.08 mm