Beskrivelse
- Høj elasticitet og fingerfærdighed
- Vandtæt og lufttæt
- Kategori III
- Ambidekstrøs
- Anbefales til medicinske og industrielle anvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 16604, ISO 10993, ISO 13485, ISO 9001 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EU-forordning 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, EU-forordning 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje, Industri |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 3,15 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.08 mm |
| Latex fri | Nej |
| Vis mere |