Få mere at vide
Medicom™ Safetouch™ Connect Soft Latex Handsker
Artikelnummer. 17910902 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Medium
Large
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17910902 X-Small
17930902 Medium
17940902 Large
17950902 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Latex er et naturligt materiale, der indeholder protein, der kan forårsage allergi. Dette produkt må kun bruges på intakt hud. Må ikke genbruges.
Artikelnummer. 17910902 Leverandør Medicom™ Leverandørnr. 1130A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Latex er et naturligt materiale, der indeholder protein, der kan forårsage allergi. Dette produkt må kun bruges på intakt hud. Må ikke genbruges.
Safetouch™ Connect Soft Latex Handsker er pudderfri med teksturerede fingerspidser og giver hurtigere handsker på grund af deres indvendige polymerbelægning, hvilket gør dem ideelle til den medicinske og industrielle sektor.
  • Høj elasticitet og fingerfærdighed
  • Vandtæt og lufttæt
  • Kategori III
  • Ambidekstrøs
  • Anbefales til medicinske og industrielle anvendelser
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 16604, ISO 10993, ISO 13485, ISO 9001
Certificeringer/overholdelse (Europa) EU Regulation 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, EU regulation 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare, Industrial
Farve Natural
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 3.15 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.08 mm
Latex fri No
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 3.15 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Latex Examination Gloves
Størrelse X-Small
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 3.15 mil
Tykkelse (metrisk) 0.08 mm
Længde (engelsk) 9.45 in.
Længde (metrisk) 240 mm