Beskrivelse
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
- Robust, men alligevel let
- 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du vender dig
- Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik
- Stort skridtområde for fri bevægelighed
- Stor lynlåstrækker, der er nem at få fat i
- Meget lav indadgående lækage takket være optimeret design
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 7X-stor |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Sømtype | Sammenføjet |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 |
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.