Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 Xpert beskyttelsesdragt med hætte
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
Brand: DuPont™ D15553615
6899.56 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
- Robust, men alligevel let
- 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du vender dig
- Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik
- Stort skridtområde for fri bevægelighed
- Stor lynlåstrækker, der er nem at få fat i
- Meget lav indadgående lækage takket være optimeret design
Tekniske data
6X-stor | |
Lynlås | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 |
Hvid | |
Sammenføjet |
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.