Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 Xpert beskyttelsesdragt med hætte
Artikelnummer. 17412893 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17412893 5X-stor -
11743103 Lille Pakke med 100
12971345 Lille Pakke med 25
11703103 Medium Pakke med 100
12991345 Medium Pakke med 25
12911355 Større Pakke med 25
11713103 Større Pakke med 100
11723103 X-Large Pakke med 100
12931355 X-Large Pakke med 25
13025683 X-Large -
12951355 2X-stor Pakke med 25
11733103 2X-stor Pakke med 100
12961355 3X-Large Pakke med 25
11753103 3X-Large Pakke med 100
13085673 3X-Large -
17402893 4X-stor -
17422893 6X-stor -
17432893 7X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17412893 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D15553614
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
  • Robust, men alligevel let
  • 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du vender dig
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik
  • Stort skridtområde for fri bevægelighed
  • Stor lynlåstrækker, der er nem at få fat i
  • Meget lav indadgående lækage takket være optimeret design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Størrelse 5X-stor
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.