Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 Xpert beskyttelsesdragt med hætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13025683
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 13025683
Brand: DuPont™ D14663986
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert beskyttelsesdragt med hætte er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
  • Robust, men alligevel let (<180 g pr. beklædningsgenstand)
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik
  • Stort skridtområde for fri bevægelighed
  • Stor lynlåstrækker, der er nem at få fat i
  • 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du vender dig
  • Hvid, str. S til XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse X-Large
Materiale Flashspundet HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Selvlåsende lynlås med klap
Sømtype Sammenføjet
Certificeringer/compliance Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm
Til brug med (applikation) Pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.
Stil Classic Xpert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt